Learn More
Fenacetina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenacetin-d3 |
| CAS | 60902-27-4 |
| Fórmula molecular | C10H10D3NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide-d3, p-Acetophenetidide-d3, 4-(Acetyl-d3-amino)phenetole, 4-Ethoxy-1-acetyl-d3-aminobenzene, 4-Ethoxyacet-d3-anilide, 4'-Ethoxyacet-d3-anilide, Aceto-d3-4-phenetidine, Aceto-d3-phenetidin, Aceto-d3-phenetidine, Aceto-d3-phenetin, Acet-d3-phenetidin, Fenidina-d3, Fenina-d3, Kalmin-d3, N-Acetyl-d3-4-ethoxyaniline, N-Acetyl-d3-p-ethoxyaniline, N-Acetyl-d3-p-phenetidine, NSC 7651-d3, Pertonal-d3, Phenacetine-d3, Phenazetin-d3, Phenedina-d3, Phenidin-d3, Phenin-d3, p-Ethoxyacet-d3-anilide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/i2D3 |
| SMILES | O=C(C([2H])([2H])[2H])NC1=CC=C(OCC)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 182.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.1135 |