Learn More
Clorhidrato de fenacaína, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de fenacaína
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenacaine Hydrochloride |
| CAS | 620-99-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Phenacaine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H22 N2 O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ethanimidamide, N,N'-bis(4-ethoxyphenyl)-, hydrochloride (1:1), Acetamidine, N,N'-bis(p-ethoxyphenyl)-, hydrochloride (7CI), Acetamidine, N,N'-bis(p-ethoxyphenyl)-, monohydrochloride (8CI), Ethanimidamide, N,N'-bis(4-ethoxyphenyl)-, monohydrochloride (9CI), Holocaine hydrochloride, Phenacaine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22N2O2.ClH/c1-4-21-17-10-6-15(7-11-17)19-14(3)20-16-8-12-18(13-9-16)22-5-2;/h6-13H,4-5H2,1-3H3,(H,19,20);1H |
| SMILES | Cl.CCOc1ccc(N\C(=N\c2ccc(OCC)cc2)\C)cc1 |
| Nombre IUPAC | N,N'-bis(4-etoxifenil)etanimidamida;clorhidrato |
| Mostrar más |