Learn More
Clorhidrato de fenacaína, LoGiCal
Código de producto. 30463986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463986 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463986 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3181.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenacaine Hydrochloride
CAS 620-99-5
Nombres de analitos o componentes Phenacaine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanimidamide, N,N'-bis(4-ethoxyphenyl)-, hydrochloride (1:1), Acetamidine, N,N'-bis(p-ethoxyphenyl)-, hydrochloride (7CI), Acetamidine, N,N'-bis(p-ethoxyphenyl)-, monohydrochloride (8CI), Ethanimidamide, N,N'-bis(4-ethoxyphenyl)-, monohydrochloride (9CI), Holocaine hydrochloride, Phenacaine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2O2.ClH/c1-4-21-17-10-6-15(7-11-17)19-14(3)20-16-8-12-18(13-9-16)22-5-2;/h6-13H,4-5H2,1-3H3,(H,19,20);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCOc1ccc(N\C(=N\c2ccc(OCC)cc2)\C)cc1
Nombre IUPAC N,N'-bis(4-etoxifenil)etanimidamida;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 334.84
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.1448 g/mol