Learn More
Phen-DC3 Trifluoromethanesulfonate, MedChemExpress
Código de producto. 16499217
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16499217 5 mg 5 miligramos
16496658 10 mg 10 miligramos
16432747 50 mg 50 miligramos
16431539 1 mg 1 miligramo
4 options
Código de producto. 16499217
Marca: Medchem Express HY15594A
MedChemExpress Phen-DC3 Trifluoromethanesulfonate is a G-quadruplex (G4) specific ligand which can inhibit FANCJ and DinG helicases with IC50s of 65±6 and 50±10 nM, respectively.
Phen-DC3 Trifluoromethanesulfonate is a G-quadruplex (G4) specific ligand which can inhibit FANCJ and DinG helicases with IC50s of 65±6 and 50±10 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phen-DC3 Trifluoromethanesulfonate
CAS 929895-45-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H26F6N6O8S2
Cantidad 5 mg
Sinónimo Phen-DC3 Triflate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (40.06 mM)
SMILES [O-]S(=O)(C(F)(F)F)=O.C[N+]1=C2C=CC=CC2=CC(NC(C3=CC=C4C=CC5=CC=C(C(NC6=C[N+](C)=C7C=CC=CC7=C6)=O)N=C5C4=N3)=O)=C1.[O-]S(=O)(C(F)(F)F)=O
Peso molecular (g/mol) 848.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 848.75
Porcentaje de pureza 99.53%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death