Learn More
Cloruro de feledrina, TRC
Product Code. 30424689
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30424689 10 mg
30422975 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30424689 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP29456510MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104112-82-5
Fórmula molecular C20H24ClNO4
Peso molecular (g/mol) 377.87
Sinónimo (7S-cis)5,8,13,13a-Tetrahydro-2,11-dihydroxy-3,10-dimethoxy-7-methyl-6H-Dibenzo[a,g]quinolizinium Chloride,
Nombre IUPAC (7S,13aS)-3,10-dimetoxi-7-metil-6,8,13,13a-tetrahidro-5H-isoquinolino[3,2-a]isoquinolina-7-io-2,11-diol; cloruro
SMILES [Cl-].COc1cc2CC[N@@+]3(C)Cc4cc(OC)c(O)cc4C[C@H]3c2cc1O
Specifications
Nombre del producto químico o material Phellodendrine Chloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO4.ClH/c1-21-5-4-12-8-19(24-2)18(23)10-15(12)16(21)6-13-7-17(22)20(25-3)9-14(13)11-21;/h7-10,16H,4-6,11H2,1-3H3,(H-,22,23);1H/t16-,21-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.1394