Learn More
Cloruro de feledrina, TRC
Código de producto. 30422975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422975 100 mg
30424689 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30422975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP294565100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104112-82-5
Fórmula molecular C20H24ClNO4
Peso molecular (g/mol) 377.87
Sinónimo (7S-cis)5,8,13,13a-Tetrahydro-2,11-dihydroxy-3,10-dimethoxy-7-methyl-6H-Dibenzo[a,g]quinolizinium Chloride,
Nombre IUPAC (7S,13aS)-3,10-dimetoxi-7-metil-6,8,13,13a-tetrahidro-5H-isoquinolino[3,2-a]isoquinolina-7-io-2,11-diol; cloruro
SMILES [Cl-].COc1cc2CC[N@@+]3(C)Cc4cc(OC)c(O)cc4C[C@H]3c2cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phellodendrine Chloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO4.ClH/c1-21-5-4-12-8-19(24-2)18(23)10-15(12)16(21)6-13-7-17(22)20(25-3)9-14(13)11-21;/h7-10,16H,4-6,11H2,1-3H3,(H-,22,23);1H/t16-,21-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.1394