Learn More
MedChemExpress Phe-Met-Arg-Phe amide trifluoroacetate
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.0% |
| CAS | 159237-99-7 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 826.81 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (120.95 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (24.19 mM∣Need ultrasonic) |