Learn More
Phe-Arg-Beta-naftilamida Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30425909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425909 100 mg
30419241 25 mg
30413472 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425909 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP998425100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100929-99-5
Fórmula molecular C25H32Cl2N6O2
Peso molecular (g/mol) 519.47
Sinónimo L-Phenylalanyl-N-2-naphthalenyl-L-argininamide Dihydrochloride
Nombre IUPAC (S)-2-((S)-2-amino-3-fenilpropanamido)-5-guanidino-N-(naftalen-2-il)pentanamida dihidrocloruro
SMILES N[C@H](C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(NC1=CC=C(C=CC=C2)C2=C1)=O)=O)CC3=CC=CC=C3.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phe-Arg-beta-naphthylamide Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C25H30N6O2.2ClH/c26-21(15-17-7-2-1-3-8-17)23(32)31-22(11-6-14-29-25(27)28)24(33)30-20-13-12-18-9-4-5-10-19(18)16-20;;/h1-5,7-10,12-13,16,21-22H,6,11,14-15,26H2,(H,30,33)(H,31,32)(H4,27,28,29);2*1H/t21-,22-;;/m0../s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.2
Condiciones de envío Temperatura ambiente