Learn More
PHCCC, MedChemExpress
Código de producto. 16485737
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16485737 5 mg 5 miligramos
16482576 25 mg 25 miligramos
16474306 100 mg 100 miligramos
16472998 10 mg 10 miligramos
16469566 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16485737
Marca: Medchem Express HY100409
MedChemExpress PHCCC is a Group I mGluR antagonist with an IC50 of 3 μM. PHCCC is a selective positive modulator of mGlu4 receptor. Antiparkinsonian effect.
PHCCC is a Group I mGluR antagonist with an IC50 of 3 μM. PHCCC is a selective positive modulator of mGlu4 receptor. Antiparkinsonian effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PHCCC
CAS 179068-02-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14N2O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (42.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C12C(C2)/C(C3=CC=CC=C3O1)=N\O)NC4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 294.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.3
Porcentaje de pureza 99.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death