Learn More
Beschreibung
- Separación automática de una mezcla bifásica sin embudo de separación
- Las mezclas bifásicas se aplican completamente a la columna y el límite de fase se determina sin más trabajo.
- La membrana especial detiene automáticamente el flujo cuando la fase inferior ha pasado.
- La fase superior permanece en la columna, por lo que ambas fases están disponibles para un análisis más profundo.
- Las columnas no deben procesarse con vacío o presión
- Disolventes PTL for más ligeros que el agua, por ejemplo, para éter dietílico, hexano de tamaño máximo 70 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTL |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Flujo por gravedad Separación de fases |
| Tipo | Columna de separación de fases |
| Volumen de muestra | 15 ml |
| Capacidad (métrico) | 15 mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?