Learn More
Cole-Parmer™ Paquetes fríos y suaves de cambio de fase ThermoSafe™
Código de producto. 12328717 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
17,1 x 10,2 x 2,5 cm
171 x 102 x 25 mm
191 x 165 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
12328717 171 x 102 x 25 mm paquete de 24
12338717 191 x 165 x 25 mm paquete de 12
12358717 17,1 x 10,2 x 2,5 cm paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12328717 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0634774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.95€
    54.84€ / paquete de 24
    Ahorro 12.11€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Utilice estos paquetes fríos para productos que requieran una temperatura exacta y constante. Cole-Parmer™ ThermoSafe™ Las compresas frías Phase Soft están fabricadas con un exterior de película laminada y metalizada para resistir perforaciones y proporcionar una barrera de calor radiante. Duran un 15 % más que los paquetes de gel estándar.
  • Disponible en formulaciones de 30 y °10 °F (°1 y °23 °C) 
  • La fórmula de cambio de fase de alta tecnología vuelve al estado de gel cuando se descongela. 
  • No tóxico y reutilizable
Especificaciones
Tipo de producto Paquete de cambio de fase en frío
Para utilizar con (aplicación) Mantenga los materiales sensibles a una temperatura exacta y constante. Capacidad del frasco de 354,9 ml No tóxico y reutilizable
Material Película laminada y metalizada
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 171 x 102 x 25 mm
Temperatura de funcionamiento (imperial) 30 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) Mín. a -1 °C