Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas con bobina de BPT L/S™ PharMed™
Código de producto. 11896713
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
14
15
16
17
18
24
35
36
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11896713 14 cada uno
11745248 15 cada uno
11735228 17 cada uno
11735248 18 cada uno
11794999 35 cada uno
11705009 36 1 PCS
11806723 16 cada uno
11816723 24 1 PCS
8 options
Código de producto. 11896713
Marca: Masterflex™ 9568714
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos de bobina para el trabajo con cultivos celulares y de tejidos y aplicaciones farmacéuticas. Los tubos para bombas con bobina de BPT Masterflex™ L/S™ PharMed™ poseen longitudes continuas de tubos para bombas en bobinas prácticas y manejables que son fáciles de transportar.
  • Los tubos de la bomba con bobina de color beige opaco requieren menos espacio de almacenamiento que la cantidad equivalente de bobinas de tubos individuales
  • Termosellables, soldables y moldeables
  • Ideales para soluciones sensibles a la luz
  • No tóxicos, no hemolíticos y permeabilidad extremadamente baja
  • Resistentes a ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites vegetales y animales
  • Reduzca los desechos, corte solo lo que necesita
  • Asegúrese de que siempre dispone de suficientes tubos
Casi cualquier formulación de tubos de bomba Masterflex se puede enrollar. Llame a nuestros especialistas en aplicaciones para obtener un presupuesto o realizar un pedido especial
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65)
Esterilizables en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Longitud global (imperial) 500 pies
Longitud global (métrico) 152,4 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Tamaño de los tubos 14
Caudal 130 mL/min
Manguera dentada 1/4 pulg
Método de esterilización Autoclave, óxido de etileno o radiación gamma
Color Beige
Presión máxima 40 psi (2,7 bar)
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 100 °C
Tipo de producto Tubos de bombas