Descripción
- Los tubos de la bomba con bobina de color beige opaco requieren menos espacio de almacenamiento que la cantidad equivalente de bobinas de tubos individuales
- Termosellables, soldables y moldeables
- Ideales para soluciones sensibles a la luz
- No tóxicos, no hemolíticos y permeabilidad extremadamente baja
- Resistentes a ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites vegetales y animales
- Reduzca los desechos, corte solo lo que necesita
- Asegúrese de que siempre dispone de suficientes tubos
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 1,9 cm (1 x 8 in) |
| Diámetro interior (métrico) | 3,1 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Longitud global (imperial) | 500 pies |
| Longitud global (métrico) | 15240 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para trabajos de cultivo celular y de tejidos y usos farmacéuticos, también recomendable para muestras sensibles a la luz |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -51 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 bobina |
| Tamaño de los tubos | 16 |
| Mostrar más |