Learn More
Ismatec™ Tubos para bombas PharMed™ BPT C/L™
Descripción
- Los tubos se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- La longitud total de los tubos de extensión PharMed™ BPT de la serie 95809 es de 30 m. Los tubos de extensión Ismatec anteriores medían 3 m de largo.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con marcado FDA |
| Diámetro interior (métrico) | 2,44 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Longitud global (imperial) | 100 pies |
| Longitud global (métrico) | 30,4 m |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -20 °C |
| Tamaño de los tubos | 22 |
| Método de esterilización | Autoclave, óxido de etileno o radiación gamma |
| Presión máxima | 25,3 psi, 1,75 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 100 °C |