Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos biocompatibles PharMed™ BPT
Descripción
- Es 30 veces mejor que los tubos de silicona de las bombas peristálticas
- Baja espalación de partículas
- Se puede esterilizar en autoclave repetidas veces.
- Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP
- Probado para cumplir con rigurosidad la norma ISO 10993 para facilitar el proceso de validación
- Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF
- Fabricación de productos de pruebas diagnósticas
- Sistemas de recolección celular y procesado de medios
- Fabricación de vacunas
- Líneas de proceso de biorreactores
- Producción, filtración y fermentación
- Llenado aséptico
- Transferencia de fluido sensible a la cizalla
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP Clase VI, FDA |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,02 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,5 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,15 in, 3,7 mm |
| Longitud global (imperial) | 24.6 ft. |
| Longitud global (métrico) | 7,5 m |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistemas de recolección de células y procesamiento de medios, Fabricación de vacunas, Bioreactor líneas de proceso, filtración y fermentación de la producción, llenado estéril, transferencia de fluidos sensibles al cizallamiento |
| Mostrar más |