Learn More
Köttermann Campana extractora para farmacias sin medios
Descripción
- Para trabajar de forma segura con preparaciones en polvo y productos químicos volátiles
- Fabricada en acero de larga duración con guillotina poliacrílica de una sola pieza
- Función ergonómica para mejorar el flujo de trabajo
- Diseño compacto y bajo para laboratorios pequeños
Especificaciones
Especificaciones
| Opciones de configuración | Sin ventilador de ventilación |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 640 x 900 x 1350 mm |
| Tipo de tapón | Enchufe Schuko |
| Tensión | 230 V |
| Peso (métrico) | 115 kg |