Learn More
Köttermann Campana extractora para farmacias sin medios
Código de producto. 17352179
Change view
Click to view available options
Opciones de configuración:
Sin ventilador de ventilación
Ventilador
Tipo de tapón:
Enchufe Schuko
Enchufe tipo D (antiguo enchufe británico)
Tapón GB
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Opciones de configuración Tipo de tapón unitSize
17352179 Sin ventilador de ventilación Enchufe tipo D (antiguo enchufe británico) cada uno
17392179 Sin ventilador de ventilación Enchufe Schuko cada uno
17332189 Sin ventilador de ventilación Tapón GB cada uno
17342179 Ventilador Enchufe tipo D (antiguo enchufe británico) cada uno
17382179 Ventilador Enchufe Schuko cada uno
17322189 Ventilador Tapón GB cada uno
6 options
Código de producto. 17352179
Marca: Köttermann 45100015
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Esta campana extractora para farmacias sin medios está diseñada para la manipulación de sustancias peligrosas en farmacias y es ideal para trabajar con preparaciones en polvo o productos químicos volátiles.
  • Para trabajar de forma segura con preparaciones en polvo y productos químicos volátiles
  • Fabricada en acero de larga duración con guillotina poliacrílica de una sola pieza
  • Función ergonómica para mejorar el flujo de trabajo
  • Diseño compacto y bajo para laboratorios pequeños
Especificaciones
Opciones de configuración Sin ventilador de ventilación
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 640 x 900 x 1350 mm
Tipo de tapón Enchufe tipo D (antiguo enchufe británico)
Tensión 230 V
Peso (métrico) 115 kg