Learn More
Köttermann Campana extractora para farmacias con medios
Código de producto. 17332179
Change view
Click to view available options
Opciones de configuración:
Sin ventilador de ventilación
Ventilador
Tipo de tapón:
Enchufe Schuko
Enchufe tipo D (antiguo enchufe británico)
Tapón GB
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Opciones de configuración Tipo de tapón unitSize
17332179 Sin ventilador de ventilación Enchufe tipo D (antiguo enchufe británico) cada uno
17372179 Sin ventilador de ventilación Enchufe Schuko cada uno
17312189 Sin ventilador de ventilación Tapón GB cada uno
17362179 Ventilador Enchufe Schuko cada uno
17302189 Ventilador Tapón GB cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17332179 Proveedor Köttermann N.º de proveedor 45100013
Esta campana extractora para farmacias con medios está diseñada para la manipulación de sustancias peligrosas en farmacias y es ideal para trabajar con preparaciones en polvo o productos químicos volátiles.
  • Para trabajar de forma segura con preparaciones en polvo y productos químicos volátiles
  • Fabricada en acero de larga duración con guillotina poliacrílica de una sola pieza
  • Función ergonómica para mejorar el flujo de trabajo
  • Diseño compacto y bajo para laboratorios pequeños
Especificaciones
Opciones de configuración Sin ventilador de ventilación
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 640 x 900 x 1350 mm
Incluye Medios
Tipo de tapón Enchufe tipo D (antiguo enchufe británico)
Tensión 230 V
Peso (métrico) 115 kg