Learn More
Esculape Laboratoire™ Cabinas de farmacia
Código de producto. 11738423
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Botiquín de farmacia - Lleno
Botiquín de farmacia - Vacío
Altura (métrico):
14 cm
20 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11738423 Botiquín de farmacia - Lleno 20 cm cada uno
11718423 Botiquín de farmacia - Vacío 14 cm cada uno
11708423 Botiquín de farmacia - Lleno 14 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11738423 Proveedor Esculape Laboratoire™ N.º de proveedor 711 03 04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.60€
    276.11€ / paquete de 1
    Ahorro 219.49€
    44% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Fondo (métrico) 53 cm
Para utilizar con (aplicación) Para almacenar todo el equipo de primeros auxilios, oficinas, talleres y laboratorios
Longitud (métrico) 53 cm
Tipo de producto Botiquín de farmacia - Lleno
Cantidad 1 unidad
Altura (métrico) 20 cm