Learn More
Esculape Laboratoire™ Cabinas de farmacia
Código de producto. 11708423
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Botiquín de farmacia - Lleno
Botiquín de farmacia - Vacío
Altura (métrico):
14 cm
20 cm
Unit Size:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tipo de producto Altura (métrico) unitSize
11708423 Botiquín de farmacia - Lleno 14 cm cada uno
11738423 Botiquín de farmacia - Lleno 20 cm cada uno
11718423 Botiquín de farmacia - Vacío 14 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11708423 Supplier Esculape Laboratoire™ Supplier No. 711 02 04
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Fondo (métrico) 45 cm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de todo el equipo de primeros auxilios, oficinas, talleres y laboratorios
Longitud (métrico) 30 cm
Tipo de producto Botiquín de farmacia - Lleno
Cantidad 1 unidad
Altura (métrico) 14 cm