Learn More
Mezcla de productos farmacéuticos 327 200 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gemfibrozil∣Ibuprofen∣Naproxen∣Triclosan |
| CAS | 25812-30-0, 15687-27-1, 22204-53-1, 3380-34-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Gemfibrozil∣Ibuprofen∣Naproxen∣Triclosan |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Gemfibrozil 200 μg/mL∣Ibuprofen 200 μg/mL∣Naproxen 200 μg/mL∣Triclosan 200 μg/mL |