Learn More
Mezcla de productos farmacéuticos 326 200 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326533 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326533 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000326ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeine∣Carbamazepine∣Ciprofloxacin Hydrochloride∣Erythromycin A∣Fluoxetine Hydrochloride∣Paracetamol∣Sulfamethoxazole∣Trimethoprim
CAS 58-08-2, 298-46-4, 93107-08-5, 114-07-8, 56296-78-7, 103-90-2
Nombres de analitos o componentes Caffeine∣Carbamazepine∣Ciprofloxacin Hydrochloride∣Erythromycin A∣Fluoxetine Hydrochloride∣Paracetamol∣Sulfamethoxazole∣Trimethoprim
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Metanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Caffeine 200 μg/mL∣Carbamazepine 200 μg/mL∣Ciprofloxacin Hydrochloride 200 μg/mL∣Erythromycin A 200 μg/mL∣Fluoxetine Hydrochloride 200 μg/mL∣Paracetamol 200 μg/mL∣Sulfamethoxazole 200 μg/mL∣Trimethoprim 200 μg/mL