Learn More
Pharma Magnetic Stand-96
Código de producto. 30485110 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 soporte
Código de producto. Cantidad
30485110 1 soporte
1 options
Código de producto. 30485110 Proveedor ABI Applied Biosystems N.º de proveedor A31543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    971.00€
    858.00€ / paquete de 1
    Ahorro 113.00€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
The Magnetic Stand-96 is designed for paramagnetic bead precipitation from standard 96-well, U-bottom microplates and 0.2 mL PCR plates with no additional accessories.
The stand has a clear polyacryl base in a standard SBS 96-well microplate footprint. The use of 24 extremely strong permanent magnets enables easy and fast magnetic separation in as little as 30 seconds. It sits flat on a lab bench as well as in a microplate adapter on robotic workstations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos KingFisher™ Flex
Cantidad 1 soporte
Tipo Soporte magnético