Learn More
Pharma KingFisher™ Flex Magnetic Head for 96 Deep-Well Plate
Código de producto. 30485094 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 cabezal
Código de producto. Cantidad
30485094 1 cabezal
1 options
Código de producto. 30485094 Proveedor ABI Applied Biosystems N.º de proveedor A31542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4910.00€
    4740.00€ / paquete de 1
    Ahorro 170.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Magnetic head for the Pharma KingFisher Flex Deep-Well Head Magnetic Particle Processor.
Magnetic head for the Pharma KingFisher™ Flex Deep-Well Head Magnetic Particle Processor.
This magnetic head can serve as a replacement head for the 96 deep-well format system. Includes one magnetic head.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Línea de productos KingFisher™ Flex
Cantidad 1 cabezal
Condiciones de envío Temperatura ambiente