Learn More
Applied Biosystems™ Placas de pocillos profundos Pharma Kingfisher™ Flex 96
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La configuración de pocillos profundos difiere de la configuración estándar en que el volumen de la entrada de muestras es de 100 a 1000 µl por pocillo en comparación con 20–200 µl de la configuración estándar.
Optimice el rendimiento con consumibles del sistema Kingfisher Flex diseñados específicamente para su uso con estos instrumentos. Los plásticos desechables KingFisher Apex (peines de puntas y microplacas) están fabricados con polipropileno y son perfectos para procesar partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión para biomoléculas. Su diseño especial facilita la recuperación excelente de gránulos magnéticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Contenido y almacenamiento | 50 placas de 96 pocillos profundos |
| Envase | 50 placas |
| Línea de productos | KingFisher Flex |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Para utilizar con (equipo) | KingFisher™ Flex |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Cantidad | 50 plates |
| Mostrar más |