Learn More
Pharacine, TRC
Código de producto. 17949064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Unit Size:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
17949064 50 mg 50 miligramos
17947334 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17949064 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP29455050MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63440-93-7
Fórmula molecular C24H24O8
Peso molecular (g/mol) 440.44
Sinónimo 3,8,15,20-Tetraoxatricyclo[20.2.2.210,13]octacosa-10,12,22,24,25,27-hexaene-2,9,14,21-tetrone, 1,4-Butanediol-terephthaloyl chloride cyclic dimer, Pharacin, Pharacine, X-Guard VCA 1, Polybutylene Terephthalate Cyclic Dimer, PBT Cyclic Dimer
Nombre IUPAC 3,8,15,20-tetraoxatriciclo[20.2.2.210,13]octacosa-1(25),10,12,22(26),23,27-hexaeno-2,9,14,21-tetrone
SMILES O=C1OCCCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCCCOC(=O)c3ccc1cc3
Specifications
Nombre del producto químico o material Pharacine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H24O8/c25-21-17-5-7-19(8-6-17)23(27)31-15-3-4-16-32-24(28)20-11-9-18(10-12-20)22(26)30-14-2-1-13-29-21/h5-12H,1-4,13-16H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.1471
Porcentaje de pureza >95%