Learn More
Pharacine, TRC
Código de producto. 17947334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17947334 5 mg 5 miligramos
17949064 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17947334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2945505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63440-93-7
Fórmula molecular C24H24O8
Peso molecular (g/mol) 440.44
Sinónimo 3,8,15,20-Tetraoxatricyclo[20.2.2.210,13]octacosa-10,12,22,24,25,27-hexaene-2,9,14,21-tetrone, 1,4-Butanediol-terephthaloyl chloride cyclic dimer, Pharacin, Pharacine, X-Guard VCA 1, Polybutylene Terephthalate Cyclic Dimer, PBT Cyclic Dimer
Nombre IUPAC 3,8,15,20-tetraoxatriciclo[20.2.2.210,13]octacosa-1(25),10,12,22(26),23,27-hexaeno-2,9,14,21-tetrone
SMILES O=C1OCCCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCCCOC(=O)c3ccc1cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pharacine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H24O8/c25-21-17-5-7-19(8-6-17)23(27)31-15-3-4-16-32-24(28)20-11-9-18(10-12-20)22(26)30-14-2-1-13-29-21/h5-12H,1-4,13-16H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.1471
Porcentaje de pureza >95%