Learn More
Faracina (dímero cíclico de tereftalato de polibutileno), Mikromol™
Descripción
Faracina (dímero cíclico de tereftalato de polibutileno)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pharacine |
| CAS | 63440-93-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Pharacine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24H24O8 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H24O8/c25-21-17-5-7-19(8-6-17)23(27)31-15-3-4-16-32-24(28)20-11-9-18(10-12-20)22(26)30-14-2-1-13-29-21/h5-12H,1-4,13-16H2 |
| SMILES | O=C1OCCCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCCCOC(=O)c3ccc1cc3 |
| Peso molecular (g/mol) | 440.44 |
| Cantidad | 25 mg |
| Mostrar más |