Learn More
Phantolide, TRC
Código de producto. 30135622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135622 500 mg 500 miligramos
17951145 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135622 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP294650500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15323-35-0
Fórmula molecular C17 H24 O
Peso molecular (g/mol) 244.37
Sinónimo Ketone, 1,1,2,3,3,6-hexamethyl-5-indanyl methyl (6CI,8CI), 1-(2,3-Dihydro-1,1,2,3,3,6-hexamethyl-1H-inden-5-yl)ethanone, 1-(1,1,2,3,3,6-Hexamethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)ethan-1-one, 6-Acetyl-1,1,2,3,3,5-hexamethylindan, 6-Acetyl-1,1,2,3,3,5-hexamethylindane, AHDI, AHMI, Musk phantolid, NSC 16827, Phantolid, Phantolide, Ethanone, 1-(2,3-dihydro-1,1,2,3,3,6-hexamethyl-1H-inden-5-yl)-
Nombre IUPAC 1-(1,1,2,3,3,6-hexametil-2H-inden-5-il)etanona
SMILES CC1C(C)(C)c2cc(C)c(cc2C1(C)C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phantolide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24O/c1-10-8-14-15(9-13(10)11(2)18)17(6,7)12(3)16(14,4)5/h8-9,12H,1-7H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1827