missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHACTR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16842355 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16842355 20 μL 20 microlitros
16832355 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16842355 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 234461AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PHACTR1 plays a role in cell motility and in the formation of tubules by endothelial cells. PHACTR1 also binds actin monomers (G actin) and plays a role in the reorganization of the actin cytoskeleton and in formation of actin stress fibers. Further, PHACTR1 regulates PPP1CA activity and is required for normal cell survival.

Especificaciones

Antígeno PHACTR1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.53 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PHACTR1
N.º de referencia del gen P62024, Q2M3X8, Q9C0D0
Alias de gen KIAA1733, PHACTR1, RPEL, RPEL1
Símbolos de los genes Phactr1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PHACTR1 Fusion Protein Ag20125
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 218194, 221692, 306844
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.