Learn More
PHA con grado de reactivo
Código de producto. 13215729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13215729 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 13215729 Proveedor Thermo Scientific Oxoid N.º de proveedor R30852701
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Facilite los estudios citogénicos de cromosomas mediante la estimulación de la división mitótica de linfocitos con este reactivo.
Facilite los estudios citogénicos de cromosomas mediante la estimulación de la división mitótica de los linfocitos mantenidos en un sistema de cultivo celular con la PHA con grado de reactivo Thermo Scientific™ Remel™. La fitohemaglutinina (PHA) tiene eficacia universal y es un práctico estimulante de linfocitos de muchas especies animales. La amplia popularidad del cultivo de sangre periférica como medio de análisis cromosómico depende en gran medida esta propiedad.
Use fitohemaglutinina Remel para estimular la división mitótica de los linfocitos mantenidos en un sistema de cultivo celular y facilitar los estudios citogénicos de cromosomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Fitohemaglutinina (grado reactivo)
Marcado CE Sí
Tipo PHA
Incluye 1 frasco de fitohemaglutinina (grado reactivo)
Cantidad 5 mL
Especie Animal