Learn More
PHA-793887, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-N-[1,4,5,6-tetrahydro-6,6-dimethyl-5-[(1-methyl-4-piperidinyl)carbonyl]pyrrolo[3,4-c]pyrazol-3-yl]butanamide |
| CAS | 718630-59-2 |
| Fórmula molecular | C19H31N5O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | PHA-793887, 3-Methyl-N-[1,4,5,6-tetrahydro-6,6-dimethyl-5-[(1-methyl-4-piperidinyl)carbonyl]pyrrolo[3,4-c]pyrazol-3-yl]butanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H31N5O2/c1-12(2)10-15(25)20-17-14-11-24(19(3,4)16(14)21-22-17)18(26)13-6-8-23(5)9-7-13/h12-13H,6-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22,25) |
| SMILES | CC(C)CC(=O)Nc1n[nH]c2c1CN(C(=O)C3CCN(C)CC3)C2(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[6,6-dimetil-5-(1-metilpiperidina-4-carbonil)-1,4-dihidropirrolo[3,4-c]pirazol-3-il]-3-metilbutanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 361.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.2478 |