Learn More
PHA-793887, MedChemExpress
Código de producto. 16495256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495256 100 mg 100 miligramos
16490667 50 mg 50 miligramos
16477057 5 mg 5 miligramos
16434348 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress PHA-793887 is a potent, ATP-competitive CDK inhibitor, can inhibit Cdk2, Cdk1, Cdk4, and Cdk9 with IC50s of 8 nM, 60 nM, 62 nM and 138 nM, respectively, and also inhibits glycogen synthase kinase 3β with an IC50 of 79 nM.
PHA-793887 is a potent, ATP-competitive CDK inhibitor, can inhibit Cdk2, Cdk1, Cdk4, and Cdk9 with IC50s of 8 nM, 60 nM, 62 nM and 138 nM, respectively, and also inhibits glycogen synthase kinase 3β with an IC50 of 79 nM.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material PHA-793887
CAS 718630-59-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H31N5O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (138.32 mM)
SMILES CC(C)CC(NC1=NNC2=C1CN(C(C3CCN(C)CC3)=O)C2(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 361.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.48
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.