Learn More
PHA-767491 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16481857
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481857 50 mg 50 miligramos
16465698 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481857 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13461A
MedChemExpress PHA-767491 hydrochloride is a dual Cdc7/Cdk9 inhibitor, with IC50s of 10 nM and 34 nM, respectively.
PHA-767491 hydrochloride is a dual Cdc7/Cdk9 inhibitor, with IC50s of 10 nM and 34 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PHA-767491 hydrochloride
CAS 942425-68-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H12ClN3O
Cantidad 50 mg
Sinónimo CAY-10572 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (200.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 17.33 mg/mL (69.40 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C2=C(NC(C3=CC=NC=C3)=C2)CCN1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 249.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.7
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease