Learn More
PHA-680632, MedChemExpress
Código de producto. 16486287
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486287 5 mg 5 miligramos
16459976 50 mg 50 miligramos
16454676 100 mg 100 miligramos
16443568 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486287 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101785mg
MedChemExpress PHA-680632 is an aurora kinase inhibitor with IC50s of 27, 135 and 120 nM for aurora A, B and C, respectively.
PHA-680632 is an aurora kinase inhibitor with IC50s of 27, 135 and 120 nM for aurora A, B and C, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PHA-680632
Forma física Solid
CAS 398493-79-3
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H35N7O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (59.81 mM)
SMILES O=C(N1CC2=C(NN=C2NC(C3=CC=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=O)C1)NC5=C(C=CC=C5CC)CC
Peso molecular (g/mol) 501.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.62
Porcentaje de pureza 98.01%