Learn More
PHA-665752, MedChemExpress
Descripción
PHA-665752 is a selective, ATP-competitive, and active-site inhibitor of the catalytic activity of c-Met kinase (Ki=4 nM
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PHA-665752 |
| CAS | 477575-56-7 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H34Cl2N4O4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (77.93 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(NC(/C=C2C(NC3=C\2C=C(C=C3)S(=O)(CC4=C(C=CC=C4Cl)Cl)=O)=O)=C1C)C)N5[C@H](CCC5)CN6CCCC6 |
| Peso molecular (g/mol) | 641.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 641.61 |
| Mostrar más |