Learn More
Tocris Bioscience™ PHA 543613 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18084112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18084112 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18084112 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3092/10
Potent and selective α7 nAChR agonist
Potent α7 nAChR agonist that displays selectivity over α3β4, α1β1γδ, α4β2 and 5-HT3 receptors. Positively influences sensory gating and memory in in vivo models of schizophrenia. Orally active and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PHA 543613 hydrochloride
CAS 478149-53-0
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C15H18ClN3O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.78
Pureza >98%
Peso molecular 307.778