Learn More
Fisherbrand™ Tiras reactivas pH-Fix 7,9-9,8
Código de producto. 11306464 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de pH:
Desde 7,9 hasta 9,8
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Intervalo de pH Tamaño de la unidad
11306464 Desde 7,9 hasta 9,8 100 PCS
1 options
Código de producto. 11306464
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.95€
    8.00€ / paquete de 100
    Ahorro 2.95€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona excelentes mediciones de forma segura en el intervalo de pH designado. Las tiras reactivas Fisherbrand™ pH-Fix 7,9-9,8 son lo bastante largas para evitar el contacto entre los dedos y la muestra de análisis.
  • Disponible en una caja plana para que quepan en tu bolsillo
  • La escala de colores en la caja de tiras reactivas permite la comparación exacta con el color que aparece en la almohadilla de la tira reactiva
  • El mango de plástico hidrófobo protege al usuario de las muestras y permite realizar pruebas de pH en recipientes estrechos y profundos
  • El indicador está unido de manera covalente en las almohadillas y no entra en la muestra, esto es, puede dejarse en la muestra por tiempo indefinido sin riesgo de contaminación
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación ISO 13485
Intervalo de pH Desde 7,9 hasta 9,8
Para utilizar con (aplicación) Indicador de pH
Cantidad 100/paq.
Tipo Tiras reactivas de pH