Learn More
Testo™ Kit de instrumentos de pH2 206
Descripción
- Ideal para su uso en laboratorios y en la industria alimentaria
- Cabezal de sonda de pH2 para alimentos semisólidos
- Reconocimiento automático a gran escala
- Electrolito de gel sin mantenimiento
- Gel de almacenamiento a prueba de fugas
- Se utiliza fácilmente con una mano
- Se suministra con soporte para cinturón/pared y funda de protección
- Resistente al agua, higiénico y apto para lavavajillas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 2 mediciones por segundo |
| Incluye | Tapón de almacenamiento, caja de protección, hebilla de cinturón, soporte de pared |
| Exactitud (temperatura) | ±0,4 °C |
| Exactitud (pH) | ±0.02 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 60 °C |
| Resolución (temperatura) | 0,1 °C |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Clasificación IP | IP68 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 197 x 33 x 20 mm |
| Mostrar más |