Learn More
Testo™ Kit de inicio de medidor de pH/temperatura 205
Descripción
- Ideal para medir el valor de pH y la temperatura en medios semisólidos, por ejemplo, en la carne
- La punta de penetración combinada con la sonda de temperatura permite la compensación automática de la temperatura
- Medición de pH sin mantenimiento gracias al electrolito de gel
- Gracias a este conjunto, siempre tendrá a mano los accesorios esenciales, como los frascos dosificadores de calibración
- A prueba de fugas e inmune a la suciedad
- Incluye la función de reconocimiento automático del valor final
- Se suministra completo con tapón de almacenamiento con gel, botellas dosificadores de calibración de 250 ml, soporte de cinturón/pared y caja de aluminio
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Tapón de almacenamiento con gel, frascos dosificadores de calibración de 250 ml de pH 4 y 7, soporte de cinturón/pared, caja de aluminio |
| Exactitud (temperatura) | ±0,4 °C |
| Exactitud (pH) | ±0.02 |
| Intervalo (pH) | De 0 a 14 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 0 °C a 60 °C (Corto plazo hasta 80 °C Máx. 5 min.) |
| Resolución (temperatura) | 0,1 °C |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN 12830 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 145 x 38 x 167 mm |
| Mostrar más |