Learn More
Testo™ Medidor de pH/temperatura 205
Descripción
- Ideal para medir el valor de pH y la temperatura en medios semisólidos, por ejemplo, en la carne
- La punta de medición de pH combinada con la sonda de temperatura la puede cambiar el usuario
- Medición de pH sin mantenimiento gracias al electrolito de gel
- Pantalla iluminada de dos líneas: valor de pH y temperatura de un vistazo
- Compensación automática de la temperatura
- La robusta punta de penetración es intercambiable y no se ve afectada por la suciedad y el polvo gracias al diafragma del orificio
- Se suministra con tapón de almacenamiento con gel y soporte para cinturón/pared
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Tapón de almacenamiento con gel, soporte para cinturón o pared |
| Exactitud (temperatura) | ±0,4 °C |
| Exactitud (pH) | ±0.02 |
| Intervalo (pH) | De 0 a 14 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 0 °C a 60 °C (Corto plazo hasta 80 °C Máx. 5 min.) |
| Resolución (temperatura) | 0,1 °C |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 145 x 38 x 167 mm |
| Peso (métrico) | 135 g |
| Mostrar más |