Learn More
Hanna Instruments™ Medidor de pH/ORP/temperatura de sobremesa
Código de producto. 11348610
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
182 L x 240 An x 74 mm Al
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11348610 182 L x 240 An x 74 mm Al cada uno
1 options
Código de producto. 11348610 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI222102
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Exactitud (mV) ±0,2 mV
Exactitud (pH) ±0,01
Calibración Calibración de hasta 5 puntos, 7 tampones estándar disponibles
Puntos de calibración Calibración de hasta 5 puntos, 7 tampones estándares disponibles
Puntos de datos 100
Intervalo de detección De - 2 a 16,00 °C
Tipo de pantalla LCD
Intervalo (mV) ±699,9 mV, ±2000 mV
Intervalo (pH) De - 2 a 16
Resolución (pH) 0,01
Intervalo de temperatura (métrico) De -20,0 °C a +120,0 °C
Entradas BNC
Modelo HI2221-02
Fuente de alimentación 230 V
Tipo de sonda Estructura de vidrio HI 1131P, unión simple, rellenable con conexión BNC y sonda de acero inoxidable HI 7662 con cable de 1 m (3.3 ')
Tipo de producto Medidor de pH/ORP/temperatura de sobremesa
Resolución (mV) 0,1 mV
Exactitud de temperatura ± 0,2 °C
Compensación de la temperatura Automático o manual, de – 20 a 120 °C
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -20 °C a +120,0 °C
Calibración de la sonda de temperatura Estructura de vidrio HI 1131P, unión simple, rellenable con conexión BNC y sonda de acero inoxidable HI 7662 con cable de 1 m (3.3 ')
Resolución de temperatura 0,1 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 182 L x 240 An x 74 mm Al
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 74 mm
Fondo (métrico) 182 mm
Requisitos eléctricos 240 V, 50/60 Hz
Tensión 240 V
Frecuencia 50Hz