Learn More
Hanna Instruments™ Medidores de pH/mV de sobremesa
Código de producto. 10209818
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
240 x 187 x 74 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10209818 240 x 187 x 74 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10209818 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI221102
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Medidor de pH de alta especificación que ofrece una excelente relación calidad-precio.
  • Medidor de pH de alta especificación que ofrece una excelente relación calidad-precio
  • Diseñado con una pantalla LCD extraancha que puede mostrar lecturas de pH/mV y temperatura
  • Las lecturas se compensan automáticamente por la temperatura para garantizar la precisión
  • Alta especificación y precisión
  • Versiones de pH/temperatura o pH/mV y temperatura
  • Uno o dos puntos de calibración
  • Hasta cinco valores de calibración memorizados
  • Se suministra con electrodo de pH de vidrio rellenable, sonda de temperatura, soporte de electrodos, sobres de calibración, solución de recarga de electrodos y cable de alimentación de red
Especificaciones
Exactitud (mV) ±0,2/±1 mV
Exactitud (pH) ±0,01
Puntos de calibración Automático, de uni o dos puntos con cinco valores de tampón memorizados
Puntos de calibración (pH) Automático, de uni o dos puntos con cinco valores de tampón memorizados
Intervalo de detección De – 2 hasta 16,00 °C
Tipo de pantalla LCD
Intervalo (mV) ±399,9 mV, ±2000 mV
Intervalo (pH) Desde -2 hasta 16,00
Resolución (pH) 0,01
Intervalo de temperatura (métrico) De -9,9 °C a +120,0 °C
Entradas BNC
Modelo HI2211-02
Fuente de alimentación 12 VDC
Tipo de producto Medidores de pH/mV de sobremesa
Resolución (mV) 0,1/1 mV
Exactitud de temperatura ± 0,5 °C
Compensación de la temperatura De – 9,9 a 120,0 °C
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -9,9 °C a +120,0 °C
Calibración de la sonda de temperatura Sondas de temperatura de acero inoxidable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 240 x 187 x 74 mm
Tensión 230 V
Frecuencia 50Hz