Learn More
Mettler Toledo™ Medidor de pH SevenDirect SD20
Descripción
Los instrumentos SevenDirect son medidores de sobremesa desarrollados para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio, que proporcionan mediciones precisas de pH y ORP de casi cualquier muestra. SevenDirect es el sucesor del SevenCompact y una gran adición a cualquier laboratorio.
- La gran pantalla táctil a color proporciona medición directa e ingreso de datos fácil.
- Las instrucciones guían a los usuarios a través del proceso de calibración del sensor.
- Vea información de medición detallada en una pantalla de medición, o concéntrese solo en el resultado y maximice la legibilidad con la uFocus modo.
- El compartimento del conector cerrado y la cubierta reemplazable mantienen el instrumento a salvo del polvo y los derrames, incluso con sensores conectados (IP54 en uso).
- El instrumento almacena datos como marca de tiempo, id. de muestra y sensor con cada medición, e imprime o exporta registros automáticamente.
- Una gestión de usuarios de dos niveles protege las configuraciones más importantes.
- El EasyPlace El brazo del electrodo facilita la colocación del sensor en el recipiente de muestra o de solución tampón.
- Las posiciones específicas para la limpieza y el almacenamiento respaldan el manejo correcto del sensor.
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Instrumento, fuente de alimentación, cubierta protectora, guía de inicio, portaelectrodos EasyPlace , electrodo apropiado, soluciones de calibración |
| Exactitud (temperatura) | ±0,1 °C entre 0 °C y 100 °C |
| Exactitud (mV) | 0.1 |
| Exactitud (pH) | 0.002 |
| Detalles de gestión de datos | PC, impresora, USB Palo |
| Measurement Modes | pH |
| Calibración | Lineal/segmentado |
| Intervalo (pH) | De -2 a 20 |
| Resolución (pH) | 0,001, 0,01, 0,1 |
| Intervalo (mV) | -2000 - 2000mV |
| Mostrar más |