Learn More
Mettler Toledo™ Medidor de pH SevenDirect SD20
Beschreibung
Los instrumentos SevenDirect son medidores de sobremesa desarrollados para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio, que proporcionan mediciones precisas de pH y ORP de casi cualquier muestra. SevenDirect es el sucesor del SevenCompact y una gran adición a cualquier laboratorio.
- La gran pantalla táctil a color proporciona medición directa e ingreso de datos fácil.
- Las instrucciones guían a los usuarios a través del proceso de calibración del sensor.
- Vea información de medición detallada en una pantalla de medición, o concéntrese solo en el resultado y maximice la legibilidad con la uFocus modo.
- El compartimento del conector cerrado y la cubierta reemplazable mantienen el instrumento a salvo del polvo y los derrames, incluso con sensores conectados (IP54 en uso).
- El instrumento almacena datos como marca de tiempo, id. de muestra y sensor con cada medición, e imprime o exporta registros automáticamente.
- Una gestión de usuarios de dos niveles protege las configuraciones más importantes.
- El EasyPlace El brazo del electrodo facilita la colocación del sensor en el recipiente de muestra o de solución tampón.
- Las posiciones específicas para la limpieza y el almacenamiento respaldan el manejo correcto del sensor.
Spezifikation
Spezifikation
| Incluye | Instrumento, fuente de alimentación, cubierta protectora, guía de inicio, portaelectrodos EasyPlace , electrodo apropiado, soluciones de calibración |
| Exactitud (temperatura) | ±0,1 °C entre 0 °C y 100 °C |
| Exactitud (mV) | 0.1 |
| Exactitud (pH) | 0.002 |
| Detalles de gestión de datos | PC, impresora, USB Palo |
| Measurement Modes | pH con mV y temperatura |
| Calibración | pH |
| Intervalo (pH) | De -2 a 20 |
| Resolución (pH) | 0,001, 0,01, 0,1 |
| Intervalo (mV) | -2000 - 2000mV |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.