Learn More
Mettler Toledo™ Medidor de pH SevenDirect SD20
Código de producto. 17541006
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit SevenDirect SD20
Kit SevenDirect SD20 HA
Kit SevenDirect SD20 Organic
Kit SevenDirect SD20 Pure H2O
Kit de agitador SevenDirect SD20
Kit de bajo volumen SevenDirect SD20
Kit de sólidos SevenDirect SD20
Kit viscoso SevenDirect SD20
SevenDirect SD20, solo medidor
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
17541006 Kit SevenDirect SD20 Organic cada uno
17570996 SevenDirect SD20, solo medidor cada uno
17511006 Kit SevenDirect SD20 cada uno
17531006 Kit SevenDirect SD20 HA cada uno
17551006 Kit SevenDirect SD20 Pure H2O cada uno
17561006 Kit de sólidos SevenDirect SD20 cada uno
17571006 Kit viscoso SevenDirect SD20 cada uno
17581006 Kit de bajo volumen SevenDirect SD20 cada uno
17521006 Kit de agitador SevenDirect SD20 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17541006 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 30671557
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1930.00€
    1671.06€ / paquete de 1
    Ahorro 258.94€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
El SevenDirect SD20 es un medidor de sobremesa preciso y flexible para la determinación de pH y ORP. El instrumento es el sustituto del SevenCompact y se entrega con un EasyPlace brazo sensor.
Los instrumentos SevenDirect son medidores de sobremesa desarrollados para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio, que proporcionan mediciones precisas de pH y ORP de casi cualquier muestra. SevenDirect es el sucesor del SevenCompact y una gran adición a cualquier laboratorio.
  • La gran pantalla táctil a color proporciona medición directa e ingreso de datos fácil.
  • Las instrucciones guían a los usuarios a través del proceso de calibración del sensor.
  • Vea información de medición detallada en una pantalla de medición, o concéntrese solo en el resultado y maximice la legibilidad con la uFocus modo.
  • El compartimento del conector cerrado y la cubierta reemplazable mantienen el instrumento a salvo del polvo y los derrames, incluso con sensores conectados (IP54 en uso).
  • El instrumento almacena datos como marca de tiempo, id. de muestra y sensor con cada medición, e imprime o exporta registros automáticamente.
  • Una gestión de usuarios de dos niveles protege las configuraciones más importantes.
  • El EasyPlace El brazo del electrodo facilita la colocación del sensor en el recipiente de muestra o de solución tampón.
  • Las posiciones específicas para la limpieza y el almacenamiento respaldan el manejo correcto del sensor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Instrumento, fuente de alimentación, cubierta protectora, guía de inicio, portaelectrodos EasyPlace , electrodo apropiado, soluciones de calibración
Exactitud (temperatura) ±0,1 °C entre 0 °C y 100 °C
Exactitud (mV) 0.1
Exactitud (pH) 0.002
Detalles de gestión de datos PC, impresora, USB Palo
Measurement Modes pH con mV y temperatura
Calibración Lineal/segmentado
Intervalo (pH) De -2 a 20
Resolución (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Intervalo (mV) -2000 - 2000mV
Resolución (mV) 1; 0,1
Calibration Points Hasta 5
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +130 °C
Intervalo de temperatura (imperial) -22 °F a +266 °F
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Tipo de pantalla TFT en color
Opción de retroiluminación Sí
Memoria 2000 mediciones estándar
Puntos de datos 2000
Tipo de función de registro Automático, Manual
Clasificación IP IP54
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 195 x 205 x 65 mm
Peso (métrico) 850 g
Peso (imperial) 1.9 lb.
Canales 1
Sensor de temperatura InLab Ciencia-Pro ISM Sensor de pH/temperatura
Tipo Kit SevenDirect SD20 Organic