Learn More
Mettler Toledo™ pH Meter NineFocus™ NF2000™
Código de producto. 31454076
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
AGITADOR NF2000
KIT NF2000 HA
Kit NF2000
NF2000 BAJO VOLUMEN K
NF2000 ORGÁNICO
NF2000 REDOX KI
NF2000 SÓLIDOS K
NF2000 ULTRABAJO
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo
31454076 Kit NF2000
31454091 AGITADOR NF2000
31454082 NF2000 ULTRABAJO
31454085 NF2000 BAJO VOLUMEN K
31454074 NF2000 ORGÁNICO
31454058 NF2000 REDOX KI
31454087 KIT NF2000 HA
31454086 NF2000 SÓLIDOS K
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 31454076 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 30997001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3475.00€
    3002.41€ / paquete de 1
    Ahorro 472.59€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
High-performance, multiparameter benchtop meter for compelling precision in pH, conductivity, ion concentration, redox, and dissolved oxygen determinations. The modular meter is at its best with the smart digital InLab™ DES™ sensors.
  • Diseñado para evolucionar: Mide hasta 4 parámetros con un módulo digital incorporado (DMM). Agregar módulos amplía la productividad del análisis.
  • Integridad de los datos: la gestión de usuarios totalmente flexible permite adaptar los grupos de usuarios a cualquier necesidad o situación y protege las configuraciones contra cambios no deseados. Soporte total de cumplimiento con transferencia automática de datos y total cumplimiento con los estándares regulatorios de la industria.
  • Resolución rápida de problemas: El diagnóstico del sensor con guía del usuario para la resolución de problemas reduce el tiempo de inactividad, monitorea la condición del sensor durante toda su vida útil y minimiza los errores.
  • Huella flexible en el banco: terminal desmontable con pantalla táctil de 7 in para opciones de ubicación flexibles, lo que aumenta la usabilidad y la conveniencia.
  • Operación sencilla: El intuitivo One Click™ Interfaz de usuario en 14 idiomas para comprobar resultados con un solo clic simplifica la operación, ahorra tiempo y reduce errores.
  • Resistente: la clasificación IP52 protege el instrumento contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua desde cualquier dirección y evita la corrosión.
  • Máxima flexibilidad del sensor: compatibilidad total con sensores analógicos (por ejemplo, InLab ISM sensor) utilizando un módulo analógico.
Todas las unidades incluyen un módulo de medición, un brazo de electrodo y estándares para la calibración inicial.
  • El kit NF2000 incluye un InLab Sensor Pro-DES experto
  • El kit agitador NF2000 incluye un InLab Sensor Expert Pro-DES y agitador magnético
  • El kit NF2000 HA incluye un InLab Sensor Max Pro-DES
  • El kit NF2000 UltraLowVol incluye un InLab Sensor ultramicro-DES
  • El kit NF2000 LowVol incluye un InLab Sensor Micro Pro-DES
  • El kit de sólidos NF2000 incluye un InLab Sensor de sólidos Pro-DES
  • El kit orgánico NF2000 incluye un InLab Sensor Science Pro-DES
  • El NF2000 Pure H2O El kit incluye un InLab Sensor Pro-DES puro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (temperatura) ±0,1 °C entre 0 °C y 100 °C
Exactitud (mV) 0.1
Exactitud (pH) 0.002
Detalles de gestión de datos PC, impresora, USB palo
Measurement Modes pH con mV y temperatura, ORP con mV y temperatura, Resolución
Calibración pH, mV relativo, ORP, temperatura
Resolución (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Resolución (mV) 0.1,1
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +130 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Tipo de pantalla TFT en color (7 in)
Opción de retroiluminación Sí
Memoria 3000 conjuntos de resultados
Puntos de datos 2000
Tipo de función de registro Automático por intervalo o evento, manual
Certificaciones/conformidad CE, RAEE, RoHS
Clasificación IP IP52
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 40 x 30 x 34 cm
Modelo Kit NF2000
Idiomas Chino simplificado, chino tradicional, inglés, francés, alemán, italiano, polaco, portugués, ruso, español, tailandés, turco, Chinese (Traditional), English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, Turkish
Intervalo (mV relativos) -2000 - 2000mV
Canales 4 (personalizable con módulos)
Tipo Medidor de pH
Longitud (métrico) 40 cm
Altura (métrico) 34 cm