Learn More
SI Analytics™ Laboratorio 855 de medidor de pH
Código de producto. 15623857 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo (pH):
Desde 2 hasta 16
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (pH) unitSize
15623857 Desde 2 hasta 16 cada uno
1 options
Código de producto. 15623857 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285206300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Tecnología de medición moderna disponible junto con nuevas funciones, como AutoRead y CMC (monitorización del intervalo de medición), que hace que las mediciones de laboratorio sean aún más fiables. Perfectamente adecuado para mediciones en laboratorios de las industrias química y farmacéutica, así como en laboratorios médicos.
  • Resultados de medición reproducibles con la función AutoRead activa
  • Calibración simple con temporizador de calibración ajustable
  • Manejo intuitivo con teclado claramente organizado
  • Mediciones precisas
  • Fácil de manejar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo (pH) Desde 2 hasta 16
Intervalo (mV) Desde -2000 hasta 2000
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +100 °C
Tipo de pantalla LCD, gráfico, 128 x 64 píxeles, retroiluminación
Modelo Laboratorio 855
Canales 1