Learn More
Knick Elektronische™ Medidor de pH Portavo 904X digital Atex
Descripción
- Unidad básica para medición móvil de pH para zonas Atex (1 y 2.)
- El teclado de membrana suave es duradero y fácil de limpiar. Sin restos pegajosos o costrosos.
- La gran pantalla LC de fácil lectura con una altura de caracteres de 15 mm está construida de vidrio natural antirreflejo, resistente a rayones y a productos químicos. Iconos sencillos para guiar al usuario.
- El detector integrado y reemplazable protege el sensor. Transparente. Fácil de retirar.
- La carcasa ergonómica azul es resistente a impactos y sustancias químicas.
- Chasis fundido a presión, estanco al agua (protección IP 66).
- La estructura protege de la suciedad y los daños.
- La junta laminar con gran flexibilidad puede plegarse completamente hacia atrás.
- El gancho plegable para colgarlo o ponerlo de pie permite tener ambas manos libres para manipular el sensor.
- Tomas sólidas herméticas y chapadas en oro.
- Correa de transporte fijada directamente al medidor.
- Calibración de 1, 2 y 3 puntos.
- Calimatic™ Reconoce automáticamente el buffer correcto entre 8 conjuntos de buffer.
- Es posible realizar la calibración manual con dos tampones.
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Pilas, carcasa de electrodos y correa de transporte de 911 x PH, sin electrodo |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de pH móvil para áreas de Atex (1 y 2) |
| Puntos de calibración (pH) | 1, 2 y 3 puntos |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Teclado | Teclado de membrana suave |
| Modelo | 904X Atex |
| Tipo | Medidor de pH móvil |