Learn More
Mettler Toledo™ Medidor de pH/iones NineFocus™ NF5000™
Código de producto. 31454075
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
BASE DE AMM NF5000
Código de producto. Modelo
31454075 BASE DE AMM NF5000
1 options
Código de producto. 31454075 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 30997016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3790.00€
    3277.87€ / paquete de 1
    Ahorro 512.13€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Medidor de sobremesa multiparamétrico de alto rendimiento para una precisión convincente en determinaciones de pH, conductividad, concentración de iones, redox y oxígeno disuelto.
  • Diseñado para evolucionar: Mide hasta 4 parámetros con un módulo digital incorporado (DMM). Agregar módulos amplía la productividad del análisis.
  • Integridad de los datos: la gestión de usuarios totalmente flexible permite adaptar los grupos de usuarios a cualquier necesidad o situación y protege las configuraciones contra cambios no deseados. Soporte total de cumplimiento con transferencia automática de datos y total cumplimiento con los estándares regulatorios de la industria.
  • Resolución rápida de problemas: El diagnóstico del sensor con guía del usuario para la resolución de problemas reduce el tiempo de inactividad, monitorea la condición del sensor durante toda su vida útil y minimiza los errores.
  • Huella flexible en el banco: terminal desmontable con pantalla táctil de 7 in para opciones de ubicación flexibles, lo que aumenta la usabilidad y la conveniencia.
  • Operación sencilla: El intuitivo One Click™ Interfaz de usuario en 14 idiomas para comprobar resultados con un solo clic simplifica la operación, ahorra tiempo y reduce errores.
  • Resistente: la clasificación IP52 protege el instrumento contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua desde cualquier dirección y evita la corrosión.
  • Máxima flexibilidad del sensor:
    • Compatibilidad total con sensores analógicos (por ejemplo, InLab ISM sensor) utilizando un módulo analógico
    • La base NF5000 AMM incluye un módulo de medición analógico de pH/iones para sensores de pH ISM/no ISM e ISE (sonda de iones)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud -30 a 130 °C
Exactitud (concentración) 0.5 %
Exactitud (iones) 0.5 %
Exactitud (mV) 0.1
Exactitud (pH) 0.002
Funciones avanzadas de ISE La base NF5000 AMM incluye un módulo de medición analógica de pH/iones para ISM / sensores de pH no ISM y ISE (sonda de iones). Cuenta con un sistema modular, soporte de sonda de temperatura externa, compatibilidad con versiones anteriores de sensores y soporte de cumplimiento normativo.
Opción de retroiluminación Sí
Calibración pH, ORP, concentración de iones, conductividad, TDS, salinidad, OD, presión barométrica, temperatura
Modos de calibración Soporte de calibración, Verificación guiada, Menú multilingüe, Métodos sencillos, Pantalla táctil
Puntos de calibración (ISE) Hasta 5
Certificaciones/conformidad CE, RAEE, RoHS
Detalles de gestión de datos PC, impresora, USB palo
Puntos de datos 2000
Canales 4 (personalizable con módulos)
Tipo de pantalla TFT en color (7 in)
Clasificación IP IP52
Measurement Modes pH con mV y temperatura, Conductividad, Oxígeno disuelto
Resolución (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +130 °C
Idiomas Chino simplificado, chino tradicional, inglés, francés, alemán, italiano, polaco, portugués, ruso, español, tailandés, turco, Chinese (Traditional), English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, Turkish
Tipo de función de registro Automático por intervalo o evento, manual
Memoria 3000 conjuntos de resultados
Modelo BASE DE AMM NF5000
Tipo de producto Medidor de pH/iones
Intervalo (concentración) -2.000 a 20.000 pX, 0 a 999 999 mg/L (ppm)
Intervalo (iones) -2.000 a 20.000 pX, 0 a 999 999 mg/L (ppm)
Intervalo (mV relativos) -2000 - 2000mV
Resolución (iones) 3 o 4 dígitos (rango automático)
Resolución (mV) 0.1,1
Exactitud de temperatura ±0,1 °C a entre 0 °C y 100 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 40 x 30 x 34 cm
Longitud (métrico) 40 cm
Anchura (métrico) 30 cm
Altura (métrico) 34 cm
Peso (métrico) 2 kg
Tensión 100/240 V